Stampa…
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-2-naphthaldehyde
OR907899-100MG OR907899-1G OR907899-250MG
APOSOR907899-100MGEA 168 EUR
APOSOR907899-100MG APOSOR907899-1G APOSOR907899-250MG
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde 95%
3-Hydroxynaphthalene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079346
CAS Number: 581-71-5