Stampa…
tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907891-1G OR907891-5G
APOSOR907891-1GEA 183 EUR
APOSOR907891-1G APOSOR907891-5G
tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
tert-butyl thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₂O₂S
Peso molecolare: 184,255 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18909502
CAS Number: 939-62-8