Stampa…
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907836-1G OR907836-250MG
APOSOR907836-1GEA 401 EUR
APOSOR907836-1G APOSOR907836-250MG
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid 97%
2-Isopropoxy-2-phenylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16661867
CAS Number: 5394-87-6