Stampa…
(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907662-10G OR907662-1G OR907662-5G
APOSOR907662-10GEA 1010 EUR
APOSOR907662-10G APOSOR907662-1G APOSOR907662-5G
(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
(E)-3-Iodoacrylic acid
Formula: C₃H₃IO₂
Peso molecolare: 197,959 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09265244
CAS Number: 6372-02-7