Stampa…
Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907617-1G OR907617-5G
APOSOR907617-1GEA 78.6 EUR
APOSOR907617-1G APOSOR907617-5G
Ethyl 3-cyanobenzoate 98%
Ethyl 3-cyanobenzoate
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086010
CAS Number: 2463-16-3