Stampa…
N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907545-1G OR907545-5G
APOSOR907545-1GEA 145 EUR
APOSOR907545-1G APOSOR907545-5G
N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide 96%
N,2-Dimethoxy-N-methylisonicotinamide
Formula: C₉H₁₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189394
CAS Number: 764708-19-2