Stampa…
Methyl 2-chloro-4-methylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907520-10G OR907520-1G OR907520-5G
APOSOR907520-10GEA 902 EUR
APOSOR907520-10G APOSOR907520-1G APOSOR907520-5G
Methyl 2-chloro-4-methylbenzoate 98%
Methyl 2-chloro-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398994
CAS Number: 195318-63-9