Stampa…
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Methoxyethoxy)-pyridine-5-boronic acid, (6-(2-Methoxyethoxy)pyridin-3-yl)boronic acid
OR907503-1G OR907503-5G
APOSOR907503-1GEA 219 EUR
APOSOR907503-1G APOSOR907503-5G
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid
Formula: C₈H₁₂BNO₄
Peso molecolare: 196,996 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26045258
CAS Number: 1282378-03-3