3-Phenylpropylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907492-1G
OR907492-5G
APOSOR907492-1GEA
190
EUR
APOSOR907492-1G
APOSOR907492-5G
3-Phenylpropylboronic acid 97%
3-Phenylpropylboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₂ Peso molecolare: 164,009 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01074582 CAS Number: 36329-85-8 |