2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907453-10G
OR907453-1G
OR907453-5G
APOSOR907453-10GEA
502
EUR
APOSOR907453-10G
APOSOR907453-1G
APOSOR907453-5G
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile 97%
2-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)acetonitrile
Formula:
C₈H₁₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13178818 CAS Number: 37123-91-4 |