Stampa…
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
OR907381-250MG OR907381-1G
APOSOR907381-250MGEA 495 EUR
APOSOR907381-250MG APOSOR907381-1G
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
Formula: C₆H₆BClO₄S
Peso molecolare: 220,438 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD18311836
CAS Number: 2096331-56-3