5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907376-1G
OR907376-5G
APOSOR907376-1GEA
219
EUR
APOSOR907376-1G
APOSOR907376-5G
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid 95%
5-Methyl-6-propoxypyridine-3-boronic acid
Formula:
C₉H₁₄BNO₃ Peso molecolare: 195,023 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18087691 CAS Number: 2096332-81-7 |