Stampa…
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Methyl-2-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR907369-1G OR907369-5G
APOSOR907369-1GEA 168 EUR
APOSOR907369-1G APOSOR907369-5G
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₃
Peso molecolare: 195,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783119
CAS Number: 2096332-40-8