1-Ethyl-1H-pyrazol-5-ylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(1-Ethyl-1H-pyrazol-5-yl)boronic acid
OR907353-1G
OR907353-5G
APOSOR907353-1GEA
93.1
EUR
APOSOR907353-1G
APOSOR907353-5G
1-Ethyl-1H-pyrazol-5-ylboronic acid 95%
1-Ethyl-1H-pyrazol-5-ylboronic acid
Formula:
C₅H₉BN₂O₂ Peso molecolare: 139,948 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419491 CAS Number: 1095080-54-8 |