Stampa…
3-Nitrophenethyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Nitrophenyl)ethanol
OR907330-1G OR907330-5G
APOSOR907330-1GEA 105 EUR
APOSOR907330-1G APOSOR907330-5G
3-Nitrophenethyl alcohol 97%
3-Nitrophenethyl alcohol
Formula: C₈H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010445
CAS Number: 52022-77-2