Stampa…
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (6-Ethoxy-5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR907323-1G OR907323-5G
APOSOR907323-1GEA 270 EUR
APOSOR907323-1G APOSOR907323-5G
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid 98%
2-Ethoxy-3-methylpyridine-5-boronic acid
Formula: C₈H₁₂BNO₃
Peso molecolare: 180,997 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181608
CAS Number: 1451391-77-7