Stampa…
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907319-10G OR907319-1G OR907319-5G
APOSOR907319-10GEA 757 EUR
APOSOR907319-10G APOSOR907319-1G APOSOR907319-5G
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile 98%
2-Amino-4-cyclopropylthiophene-3-carbonitrile
Formula: C₈H₈N₂S
Peso molecolare: 164,228 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752930
CAS Number: 58124-28-0