Stampa…
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907262-1G OR907262-5G
APOSOR907262-1GEA 212 EUR
APOSOR907262-1G APOSOR907262-5G
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
2-(3-Chlorophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₁₁ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00229409
CAS Number: 31002-87-6