Stampa…
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR907240-1G OR907240-5G
APOSOR907240-1GEA 270 EUR
APOSOR907240-1G APOSOR907240-5G
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid
Formula: C₇H₁₈NO₂P
Peso molecolare: 179,197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00869071
CAS Number: 17316-67-5