5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906963-1G
OR906963-5G
APOSOR906963-1GEA
290
EUR
APOSOR906963-1G
APOSOR906963-5G
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formula:
C₇H₁₃N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05237221 CAS Number: 3524-34-3 |