Stampa…
N-Propylpiperidine-4-carboxamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906944-1G OR906944-5G
APOSOR906944-1GEA 285 EUR
APOSOR906944-1G APOSOR906944-5G
N-Propylpiperidine-4-carboxamide 96%
N-Propylpiperidine-4-carboxamide
Formula: C₉H₁₈N₂O
Peso molecolare: 170,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444678
CAS Number: 200267-73-8