Stampa…
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906938-100MG OR906938-1G OR906938-250MG
APOSOR906938-100MGEA 190 EUR
APOSOR906938-100MG APOSOR906938-1G APOSOR906938-250MG
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₃
Peso molecolare: 183,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752835
CAS Number: 133674-39-2