Stampa…
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906931-1G OR906931-250MG
APOSOR906931-1GEA 575 EUR
APOSOR906931-1G APOSOR906931-250MG
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine
Formula: C₅H₃N₃O
Peso molecolare: 121,097 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109807
CAS Number: 1753-49-7