Stampa…
N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906891-1G OR906891-250MG
APOSOR906891-1GEA 0 EUR
APOSOR906891-1G APOSOR906891-250MG
N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride 95%
N'-[3-(3-Aminopropylamino)propyl]butane-1,4-diamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₂₆N₄·ClH
Peso molecolare: 238,801 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17926313
CAS Number: 1255099-40-1