Stampa…
2-Pyridin-4-yl-azepane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906618-1G OR906618-250MG
APOSOR906618-1GEA 684 EUR
APOSOR906618-1G APOSOR906618-250MG
2-Pyridin-4-yl-azepane 95%
2-Pyridin-4-yl-azepane
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Peso molecolare: 176,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663701
CAS Number: 383129-02-0