1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5,7-Dioxa-6-thiaspiro[2.5]octane 6-oxide
OR906581-1G
OR906581-25G
OR906581-5G
APOSOR906581-1GEA
109
EUR
APOSOR906581-1G
APOSOR906581-25G
APOSOR906581-5G
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite
Formula:
C₅H₈O₃S Peso molecolare: 148,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09832878 CAS Number: 89729-09-9 |