Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906550-1G
OR906550-5G
APOSOR906550-1GEA
219
EUR
APOSOR906550-1G
APOSOR906550-5G
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4,6-trimethylbenzoate
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Peso molecolare: 178,228 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00184961 CAS Number: 2282-84-0 |