Stampa…
2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906549-100MG OR906549-1G OR906549-250MG
APOSOR906549-100MGEA 190 EUR
APOSOR906549-100MG APOSOR906549-1G APOSOR906549-250MG
2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
2-Isopropylpiperidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₇N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07357628
CAS Number: 1177339-95-5