Stampa…
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906507-1G OR906507-250MG
APOSOR906507-1GEA 348 EUR
APOSOR906507-1G APOSOR906507-250MG
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine 95%
1-Methyl-4-(2-pyrrolidinyl)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
Peso molecolare: 168.279 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05189286
CAS Number: 524674-26-8