2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906497-1G
OR906497-250MG
APOSOR906497-1GEA
865
EUR
APOSOR906497-1G
APOSOR906497-250MG
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid
Formula:
C₇H₈O₂S Peso molecolare: 156,202 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02664815 CAS Number: 70624-30-5 |