Stampa…
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906489-1G OR906489-5G
APOSOR906489-1GEA 132 EUR
APOSOR906489-1G APOSOR906489-5G
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03030356
CAS Number: 14165-18-5