Stampa…
2-(3-Methylbenzyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906476-1G OR906476-5G
APOSOR906476-1GEA 219 EUR
APOSOR906476-1G APOSOR906476-5G
2-(3-Methylbenzyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methylbenzyl)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₇N
Peso molecolare: 175,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663495
CAS Number: 383127-61-5