Stampa…
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906442-1G OR906442-5G
APOSOR906442-1GEA 364 EUR
APOSOR906442-1G APOSOR906442-5G
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Chlorobenzyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₄ClN
Peso molecolare: 195,689 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663506
CAS Number: 66162-29-6