Stampa…
Isopropyl 4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906400-1G OR906400-250MG
APOSOR906400-1GEA 865 EUR
APOSOR906400-1G APOSOR906400-250MG
Isopropyl 4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Isopropyl 4-amino-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 197,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969131
CAS Number: 956234-31-4