Stampa…
2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906383-1G OR906383-250MG
APOSOR906383-1GEA 865 EUR
APOSOR906383-1G APOSOR906383-250MG
2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(4-Methoxy-3-methylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05189324
CAS Number: 887361-09-3