Stampa…
N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Allylpyrrolidin-2-one
OR906382-1G OR906382-5G
APOSOR906382-1GEA 125 EUR
APOSOR906382-1G APOSOR906382-5G
N-Allyl-2-pyrrolidinone 95%
N-Allyl-2-pyrrolidinone
Formula: C₇H₁₁NO
Peso molecolare: 125,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152226
CAS Number: 2687-97-0