Stampa…
2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906354-1G OR906354-250MG
APOSOR906354-1GEA 807 EUR
APOSOR906354-1G APOSOR906354-250MG
2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
2-(3-Chlorophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄ClN
Peso molecolare: 195,689 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663578
CAS Number: 383128-12-9