Stampa…
2-(3-Chlorobenzyl)pyrrolidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906298-1G OR906298-250MG
APOSOR906298-1GEA 437 EUR
APOSOR906298-1G APOSOR906298-250MG
2-(3-Chlorobenzyl)pyrrolidine 96%
2-(3-Chlorobenzyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₄ClN
Peso molecolare: 195,689 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663447
CAS Number: 383127-29-5