Stampa…
(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 93%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906223-100MG OR906223-1G OR906223-250MG
APOSOR906223-100MGEA 147 EUR
APOSOR906223-100MG APOSOR906223-1G APOSOR906223-250MG
(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 93%
(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832437
CAS Number: 145041-24-3