Stampa…
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Methoxypyridine-2-yl)methanol
OR906110-100MG OR906110-1G OR906110-250MG
APOSOR906110-100MGEA 56.8 EUR
APOSOR906110-100MG APOSOR906110-1G APOSOR906110-250MG
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol
Formula: C₇H₉NO₂
Peso molecolare: 139,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235020
CAS Number: 127978-70-5