Stampa…
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR906089-100MG OR906089-250MG
APOSOR906089-100MGEA 108 EUR
APOSOR906089-100MG APOSOR906089-250MG
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol 97%
Spiro[2.5]octan-6-ylmethanol
Formula: C₉H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11501505
CAS Number: 849671-56-3