Stampa…
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR906064-1G OR906064-5G
APOSOR906064-1GEA 220 EUR
APOSOR906064-1G APOSOR906064-5G
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid 95%
3-(Cyclopropylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₁BO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22383671
CAS Number: 2377609-66-8