Stampa…
Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905962-100G OR905962-25G
APOSOR905962-100GEA 406 EUR
APOSOR905962-100G APOSOR905962-25G
Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Monomethyl 3-methylglutarate
Formula: C₇H₁₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631203
CAS Number: 27151-65-1