Stampa…
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905911-100MG OR905911-1G OR905911-250MG
APOSOR905911-100MGEA 190 EUR
APOSOR905911-100MG APOSOR905911-1G APOSOR905911-250MG
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine 95%
1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂
Peso molecolare: 168,279 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663442
CAS Number: 112906-37-3