Stampa…
2-(1-Ethylpropyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905802-1G OR905802-250MG
APOSOR905802-1GEA 328 EUR
APOSOR905802-1G APOSOR905802-250MG
2-(1-Ethylpropyl)piperidine 95%
2-(1-Ethylpropyl)piperidine
Formula: C₁₀H₂₁N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663646
CAS Number: 103906-20-3