Stampa…
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905740-1G OR905740-5G
APOSOR905740-1GEA 102 EUR
APOSOR905740-1G APOSOR905740-5G
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Formula: C₄H₈N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03085910
CAS Number: 22819-05-2