Stampa…
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905661-1G OR905661-250MG
APOSOR905661-1GEA 350 EUR
APOSOR905661-1G APOSOR905661-250MG
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl (2s)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Peso molecolare: 195,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832433
CAS Number: 935765-07-4