Stampa…
5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905580-1G OR905580-5G
APOSOR905580-1GEA 87 EUR
APOSOR905580-1G APOSOR905580-5G
5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-tert-Butyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00817563
CAS Number: 83405-71-4