Stampa…
Ethyl (2s)-2-(1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905579-1G OR905579-250MG
APOSOR905579-1GEA 865 EUR
APOSOR905579-1G APOSOR905579-250MG
Ethyl (2s)-2-(1H-pyrrol-1-yl)propanoate 95%
Ethyl (2s)-2-(1H-pyrrol-1-yl)propanoate
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08752770
CAS Number: 935765-03-0