2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR905512-100MG
OR905512-1G
OR905512-250MG
APOSOR905512-100MGEA
190
EUR
APOSOR905512-100MG
APOSOR905512-1G
APOSOR905512-250MG
2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride 95%
2-[(Methylsulphanyl)methyl]piperidine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₅NS·ClH Peso molecolare: 181,727 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07357622 CAS Number: 1177350-61-6 |